77299
Heptacosafluorotributylamine
analytical standard, suitable for mass spectrometry (MS)
Synonyma:
PFTBA, Perfluorotributylamine, Tris(nonafluorobutyl)amine
About This Item
Doporučené produkty
grade
analytical standard
vapor density
23.3 (vs air)
vapor pressure
1.3 mmHg ( 25 °C)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
bp
178 °C (lit.)
density
1.883 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)N(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C12F27N/c13-1(14,7(25,26)27)4(19,20)10(34,35)40(11(36,37)5(21,22)2(15,16)8(28,29)30)12(38,39)6(23,24)3(17,18)9(31,32)33
InChI key
RVZRBWKZFJCCIB-UHFFFAOYSA-N
Application
Heptacosafluorotributylamine may be used as a calibration standard for the gas chromatography coupled to mass spectrometric determination of the composition and characteristics of short-, medium- and long-chain polychlorinated n-alkane (PCA) mixtures in dust samples.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
MALDI-TOF MS is useful for monitoring complete conjugation. Functionalized polymers are useful for creating polymer conjugates for diverse applications.
MALDI-TOF MS je nástroj pro potvrzení identity koncových skupin a transformací, ověření úspěšné a úplné konjugace. Funkcionalizované polymery umožňují rychlou a efektivní cestu pro syntézu různých polymerních konjugátů pro mnoho aplikací, pokud je přítomna vhodná koncová skupina.