Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 970,00 Kč |
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 6 240,00 Kč |
500 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 29 500,00 Kč |
O této položce
1 970,00 Kč
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n
bp
103-104 °C (lit.)
mp
−25 °C (lit.)
density
1.766 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
PFAS testing
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8F18/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)26
InChI key
YVBBRRALBYAZBM-UHFFFAOYSA-N
General description
Perfluorooctane, an oxygen carrier, is an alkane that is used as a solvent for dissolving gaseous solutes.
Application
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 97% | description - | description 97% |
| assay 98% | assay 97% | assay - | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp −25 °C (lit.) | mp 126-130 °C (lit.) | mp - | mp 77-81 °C (lit.) |
| density 1.766 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.766 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| bp 103-104 °C (lit.) | bp - | bp 103-105 °C (lit.) | bp 218 °C/740 mmHg (lit.) |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?