Přeskočit na
T8752
Tetracosane
99%
Synonyma:
n-Tetracosane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 210,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)22CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
338.65
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-474-5
Beilstein/REAXYS Number:
1758462
MDL number:
Assay:
99%
1 210,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Tato položka podléhá spotřební dani. Zkontrolujte nákupní košík, abyste zjistili další podrobné informace. 
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
bp
391 °C (lit.)
mp
49-52 °C (lit.)
solubility
chloroform: soluble 10%, clear, colorless
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H50/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3
InChI key
POOSGDOYLQNASK-UHFFFAOYSA-N
General description
Tetracosane is a linear alkane. Structural characteristics of confined squalane and tetracosane under shear flow conditions have been investigated. Solubility of tetracosane in ethane and ethylene have been investigated.
Viscosity, liquid density, and surface tension data of its binary and ternary mixtures with various n-alkanes (n-heptane, n-decane or n-hexadecane) have been evaluated. Its solubility in various hydrocarbon solvents (heptane, dodecane, isomeric mixtures of decahydronapthalene, m- and p-xylene) has been studied.
Application
Tetracosane is the suitable solvent used in the synthesis of ZnS nanoparticle. It may be employed as the wax component to study the reduction in pour point of hydrocarbon solvents containing wax crystals on addition of polymer additives.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
4517708708947675
Tetracosane analytical standard
Supelco
87089
Tetracosane
description
99%
description
98 atom % D
description
analytical standard
description
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.01%), ≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
99% (CP)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
solubility
chloroform: soluble 10%, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
391 °C (lit.)
bp
391 °C (lit.)
bp
391 °C (lit.)
bp
87-88 °C (lit.)
mp
49-52 °C (lit.)
mp
49-52 °C (lit.)
mp
49-52 °C
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetracosane
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?