Hlavní dokumenty
00036
Supelco
ESI Tuning Mix, for Ion Trap
suitable for mass spectrometry (MS)
About This Item
UNSPSC Code:
41116004
NACRES:
NA.21
form
liquid
Quality Level
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Components
Analytes
  • Hexamethoxyphosphazene
  • Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazene
  • Hexakis(1H,1H,3H-tetrafluoropropoxy)phosphazene
  • Hexakis(1H,1H,5H-octafluoropentoxy)phosphazene
  • Hexakis(1H,1H,7H-dodecafluoroheptoxy)phosphazene
  • Hexakis(1H,1H,9H-perfluorononyloxy)phosphazene
  • 2,4,6-Tris(heptafluoropropyl)-1,3,5-triazine
  • Betaine
  • Ammonium trifluoroacetate
Solvent composition (kg/kg):
  • Acetonitrile: 93.7%
  • Deionized water: 6.3%
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F
flash_point_c
2.0 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
MALDI-TOF MS is a tool for confirming end group identity & transformations, verifying successful & complete conjugation. Functionalized polymers enable a quick & efficient route for synthesis of various polymer conjugates for many applications if apt end group is present.
MALDI-TOF MS je nástroj pro potvrzení identity koncových skupin a transformací, ověření úspěšné a úplné konjugace. Funkcionalizované polymery umožňují rychlou a efektivní cestu pro syntézu různých polymerních konjugátů pro mnoho aplikací, pokud je přítomna vhodná koncová skupina.