Key Documents
65690
Sigma-Aldrich
3-(Methylamino)propylamine
technical, ≥97.0% (GC)
Synonyma:
N-Methyl-1,3-propanediamine
About This Item
Lineární vzorec:
CH3NH(CH2)3NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
88.15
Beilstein/REAXYS Number:
878143
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
bp
139-141 °C (lit.)
density
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CNCCCN
InChI
1S/C4H12N2/c1-6-4-2-3-5/h6H,2-5H2,1H3
Inchi Key
QHJABUZHRJTCAR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Hledáte podobné produkty? Navštivte Průvodce porovnáváním produktů
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
107.6 °F - DIN 51755 Part 1
flash_point_c
42 °C - DIN 51755 Part 1
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)