Merck
308110
N,N′-Dimethyl-1,3-propanediamine
97%
Synonyma:
1,3-Bis(methylamino)propane, N,N′-Dimethyltrimethylenediamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3NHCH2CH2CH2NHCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
102.18
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-859-1
Beilstein/REAXYS Number:
773668
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
density
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CNCCCNC
InChI
1S/C5H14N2/c1-6-4-3-5-7-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI key
UQUPIHHYKUEXQD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Piktogramy
FlameCorrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
68.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
20 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)