Přeskočit na
471445
2-(Methylamino)ethanol
≥98%
Synonyma:
N-Methylethanolamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
609,00 Kč
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 150,00 Kč
2 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 790,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3NHCH2CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
75.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-710-0
Beilstein/REAXYS Number:
1071196
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
liquid
609,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
2.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.5 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98%
form
liquid
autoignition temp.
662 °F
expl. lim.
19.8 %
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
density
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
CNCCO
InChI
1S/C3H9NO/c1-4-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI key
OPKOKAMJFNKNAS-UHFFFAOYSA-N
General description
2-(Methylamino)ethanol is used as an organic building block in chemical synthesis. It also finds applications in various fields such as textile lubricants, polishes, detergents, and in personal care products. In addition to this, it is used as a solvent for the removal of carbon dioxide from the gas stream.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
471461471321230731
description
≥98%
description
≥98%
description
≥99.5%
description
ReagentPlus®, ≥99.0%
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥99.5%
assay
≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
159 °C (lit.)
bp
169-170 °C (lit.)
bp
161 °C (lit.)
bp
101.2 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
density
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
refractive index
n20/D 1.382 (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Kidney,Testes,Liver,spleen,ovary, Respiratory system
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
168.8 °F - closed cup
flash_point_c
76 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?