50058
Glycine
100.0%, tested according to Ph. Eur.
Synonyma:
Glycinum, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
Glycine, tested according to Ph. Eur.
agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Quality Level
assay
100.0%
form
crystalline
color
white
pH
6.2
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Biochem/physiol Actions
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?