Merck
15759
Poloxamer 188
Synonyma:
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol), Lutrol F68
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.25
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solid
Quality Segment
mol wt
~7680-9510 g/mol
composition
oxyethylene, 79.9-83.7%
impurities
≤0.25% ethylene glycol and diethylene glycol, ≤0.4% total ash, ≤1 ppm ethylene oxide, ≤1.0% water, ≤2 ppm arsenic traces, ≤20 ppm heavy metals, ≤5 ppm dioxan, ≤5 ppm propylene oxide, 50-150 ppm butylhydroxytoluene
ign. residue
≤0.30%
color
APHA: ≤120, 50/50 in CH3OH
pH
5.0-7.5 (100 g/L in H2O), 6.0-7.5 (25 g/L in H2O)
CMC
0.48 mM
transition temp
cloud point >100 °C
HLB
>24
SMILES string
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI key
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Stabilizing Function of P 188 in Dermal Formulations: Examined for its stabilizing effects on industrial concentrates of dermal hesperidin smartCrystals, P 188 contributed to enhancing the long-term stability of the formulations, relevant for dermal therapeutic interventions (Romero et al., 2015).
Biochem/physiol Actions
Poloxamer 188 is widely used as a thickening agent and gel binder.
Other Notes
The Poloxamer 188 grades are poloxamers from the extensive line of block copolymers.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poloxamer 188
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)