Hlavní dokumenty
45404
Supelco
Coumatetralyl
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C19H16O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
292.33
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
OC1=C(C2CCCc3ccccc23)C(=O)Oc4ccccc14
InChI
1S/C19H16O3/c20-18-15-9-3-4-11-16(15)22-19(21)17(18)14-10-5-7-12-6-1-2-8-13(12)14/h1-4,6,8-9,11,14,20H,5,7,10H2
InChI key
ULSLJYXHZDTLQK-UHFFFAOYSA-N
General description
Coumatetralyl is classified under the hydroxycoumarin group of anticoagulant rodenticides.
Application
Coumatetralyl may be used as an analytical reference standard for the determination of coumatetralyl in:
  • Sludge samples by solid-liquid extraction (SLE) and liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) equipped with electrospray ionization (ESI), and selected reaction monitoring (SRM) detection.
  • Wastewater samples by miniaturized liquid-liquid extraction (LLE), solid-phase extraction (SPE) and LC-ESI-MS/MS with SRM detection.
  • Vertebrate wildlife and domestic animals by gel permeation chromatography (GPC) clean-up followed by ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC) coupled to ESI-MS/MS with multiple reaction monitoring (MRM) detection.
  • Blood samples by LLE and ESI-LC-MS/MS with MRM detection.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ještě jste nenalezli správný produkt?  
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>212.0 °F
flash_point_c
> 100 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 2
1 of 2
Nicarbazin VETRANAL®, analytical standard
Supelco
32409
Nicarbazin
Rhodamine B analytical standard
Supelco
79754
Rhodamine B
J E Gill et al.
The Journal of hygiene, 91(2), 351-357 (1983-10-01)
The response of Meriones shawi to seven rodenticides was investigated in laboratory feeding tests. The species proved to be much less susceptible to anticoagulants than most other species of rodent pests. Brodifacoum (at 0.005%), although giving complete mortality after only
Multi-residue determination of anticoagulant rodenticides in vertebrate wildlife and domestic animals using Ultra (High) Performance Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry.
Taylor MJ, et al.
MethodsX, 5(1), 149-158 (2018)
Analytical methods for determination of anticoagulant rodenticides in biological samples.
Imran M, et al.
Forensic Science International, 253, 94-102 (2015)
G Chopra et al.
The Journal of hygiene, 94(3), 327-330 (1985-06-01)
Coumatetralyl was evaluated in the laboratory against Bandicota bengalensis and Rattus rattus. Feeding tests with 0.0375% coumatetralyl baits produced 100% mortality after a single day feeding period in B. bengalensis and after a 10-day period in R. rattus. The anticoagulant
A validated LC-MS-MS method for simultaneous identification and quantitation of rodenticides in blood.
Bidny S, et al.
Journal of Analytical Toxicology, 39(3), 219-224 (2015)