Přeskočit na
45441
Dichlorvos
PESTANAL®, analytical standard
Synonyma:
2,2-Dichlorovinyl dimethyl phosphate, DDVP
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 200,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H7Cl2O4P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
220.98
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-547-7
Beilstein/REAXYS Number:
1709141
MDL number:
1 200,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
COP(=O)(OC)O\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C4H7Cl2O4P/c1-8-11(7,9-2)10-3-4(5)6/h3H,1-2H3
InChI key
OEBRKCOSUFCWJD-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
320634542974867
Dichlorvos PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45441
Dichlorvos
Dimethylvinphos PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32063
Dimethylvinphos
Dibrom® PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45429
Dibrom®
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichlorvos
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.
Zhangqian Wang et al.
Scientific reports, 9(1), 411-411 (2019-01-25)
This study was performed to determine the toxicity and possible mechanism of the larvicidal action of honokiol, extracted from Magnolia denudata seeds, and its 10 related compounds against third-instar larvae of insecticide-susceptible Culex pipiens pallens, Aedes aegypti, and Aedes albopictus
Mazarin Akami et al.
Scientific reports, 9(1), 6435-6435 (2019-04-25)
Bacteria inhabiting the gut of insects provide many benefits to their hosts, such as aiding in food digestion, reproduction, and immunity, tissue homeostasis, adaptation to environment and resistance to pathogen and pesticides. The cowpea beetle, Callosobruchus maculatus, is a serious
Glycaemia and insulinaemia resulting from dichlorvos intoxication.
K Teichert-Kuliszewska et al.
Acta medica Polona, 22(4), 303-308 (1981-01-01)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
45441-250MG04061838260901
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the density of this product
    1 answer
    1. The density of this product is reported as 1.415 g/cm3 at 25 °C (77 °F). This information is available in Section 9 of the Safety Datasheet.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?