41003
trans-2-Hexadecenoyl-L-carnitine
analytical standard
Synonyma:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(2E)-1-oxo-2-hexadecen-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt
About This Item
Doporučené produkty
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (LC/MS)
optical activity
[α]/D -14±2°, c = 0.1 in methanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]C(C([H])([H])[C@](OC(/C([H])=C([H])/C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H])=O)([H])C([H])([H])[N+](C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H
Související kategorie
Recommended products
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)