Key Documents
07481
Supelco
Adipoyl-L-carnitine lithium salt
analytical standard
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H23NO6 · xLi+
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
289.32 (free acid basis)
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -22.0 to -16.0°, c = 0.1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
−20°C
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)