Key Documents
52096
Supelco
[(3R)-3-Hydroxyhexadecanoyl]-L-carnitine
analytical standard
Synonyma:
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxohexadecyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C23H45NO5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
415.61
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (TLC)
optical activity
[α]/D -20.5±3.5°, c = 0.1 in methanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)