Key Documents
76771
Supelco
cis,cis-9,12-Octadecadienoyl-L-carnitine
analytical standard
Synonyma:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(9Z,12Z)-1-oxo-9,12-octadecadien-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt, Linoleoyl-L-carnitine
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C25H45NO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
423.63
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NB.21
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0% (LC/MS)
optical activity
[α]/D -13±2°, c = 0.1 in methanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C25H45NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h9-10,12-13,23H,5-8,11,14-22H2,1-4H3/b10-9-,13-12-/t23-/m1/s1
InChI key
MJLXQSQYKZWZCB-DQFWFXSYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)