Hlavní dokumenty
383538
Sigma-Aldrich
Malonaldehyde bis(phenylimine) monohydrochloride
97%
About This Item
Lineární vzorec:
CH2(CH=NC6H5)2·HCl
Molekulová hmotnost:
258.75
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
218 °C (dec.) (lit.)
solubility
methanol: 2.5%, clear, yellow to orange
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.C(\C=N\c1ccccc1)\C=N\c2ccccc2
InChI
1S/C15H14N2.ClH/c1-3-8-14(9-4-1)16-12-7-13-17-15-10-5-2-6-11-15;/h1-6,8-13H,7H2;1H/b16-12+,17-13+;
InChI key
FLMLOZWXXPLHIE-IEEHZGKWSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)