Hlavní dokumenty
407232
Sigma-Aldrich
N-[(3-(Anilinomethylene)-2-chloro-1-cyclohexen-1-yl)methylene]aniline monohydrochloride
94%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H19ClN2 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
359.29
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Quality Level
assay
94%
form
powder, crystals or chunks
mp
224 °C (dec.) (lit.)
εmax
>80000 at 524-530 nm in glacial acetic acid at 0.003 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].ClC1=C(CCC\C1=C/Nc2ccccc2)\C=N\c3ccccc3
InChI
1S/C20H19ClN2.ClH/c21-20-16(14-22-18-10-3-1-4-11-18)8-7-9-17(20)15-23-19-12-5-2-6-13-19;/h1-6,10-15,22H,7-9H2;1H/b16-14+,23-15+;
InChI key
VFKQWKQWRNVXTA-LPYKZFQHSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)