Merck
159646
N,N′-Diphenylformamidine
98%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5NHCH=NC6H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
196.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-720-9
Beilstein/REAXYS Number:
511953
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
mp
136-139 °C (lit.)
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(\C=N\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15-13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,(H,14,15)
InChI key
ZQUVDXMUKIVNOW-UHFFFAOYSA-N
General description
N,N′-Diphenylformamidine is an N,N-disubstituted formamide and it forms adducts with phosgeneand oxalyl chloride.
Application
N,N′-Diphenylformamidine was used in the microwave-assisted synthesis of 5-aminopyrazol-4-yl ketones. It was also used in the preparation of monomethine dyes containing imide functional groups.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)