Přeskočit na
367648
Disperse Blue 14
Dye content 97 %
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 770,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H14N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
266.29
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
61500
NACRES:
NA.47
EC Number:
219-602-1
MDL number:
3 770,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
96.5-103.5%
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, 97%
mp
220-222 °C (lit.)
solubility
acetonitrile: 10 mg/mL
λmax
595 nm, 644 nm (2nd)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CNc1ccc(NC)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C16H14N2O2/c1-17-11-7-8-12(18-2)14-13(11)15(19)9-5-3-4-6-10(9)16(14)20/h3-8,17-18H,1-2H3
InChI key
QOSTVEDABRQTSU-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
69152D2535510998
solubility
acetonitrile: 10 mg/mL
solubility
toluene: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
solubility
water: 10 mg/mL, clear, blue
solubility
ethanol: 10 mg/mL, clear
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
assay
96.5-103.5%
assay
-
assay
-
assay
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
367648-5G04061831827392