Merck
215643
Disperse Blue 1
Dye content 30 %
Synonyma:
1,4,5,8-Tetraaminoanthraquinone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H12N4O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
268.27
EC Number:
219-603-7
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
64500
Beilstein/REAXYS Number:
925672
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
composition
Dye content, 30%
mp
332 °C
solubility
1 M NH4OH: 10 mg/mL, opaque, blue
λmax
607 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1ccc(N)c2C(=O)c3c(N)ccc(N)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H12N4O2/c15-5-1-2-6(16)10-9(5)13(19)11-7(17)3-4-8(18)12(11)14(10)20/h1-4H,15-18H2
InChI key
JSFUMBWFPQSADC-UHFFFAOYSA-N
General description
Disperse Blue 1 is a grey to black powder. Disperse dyes are known to be insoluble in water and are applied to the substrate as suspensions or dispersions by dissolving in hydrophobic regions of the polymers making up the fiber.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
2475-45-8
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)