Přeskočit na
306436
Sudan Blue II
Dye content 98 %
Synonyma:
Solvent Blue 35
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 860,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 880,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C22H26N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
350.45
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
61554
EC Number:
241-379-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2398560
1 860,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder or crystals
Quality Segment
composition
Dye content, 98%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
mp
120-122 °C (lit.)
solubility
chloroform: 4 mg/mL, clear to opaque, blue
ε (extinction coefficient)
≥16000 at 648-652 nm in chloroform at 0.01 g/L
λmax
≥13000 at 600-604 nm in chloroform at 0.01 g/L (2nd)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCNc1ccc(NCCCC)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C22H26N2O2/c1-3-5-13-23-17-11-12-18(24-14-6-4-2)20-19(17)21(25)15-9-7-8-10-16(15)22(20)26/h7-12,23-24H,3-6,13-14H2,1-2H3
InChI key
OCQDPIXQTSYZJL-UHFFFAOYSA-N
General description
Sudan Blue II, also known as Solvent Blue 35 or Oil Blue 35, is a synthetic dye, with a functional azo group and aromatic ring. It is derived from anthraquinone.
Application
Sudan Blue II is used as a dye for staining alcohols, ester, hydrocarbon derivatives, oils, fats, and waxes.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
S4131199656198102
Sudan III Technical grade
Sigma-Aldrich
S4131
Sudan III
Sudan II Dye content 90 %
Sigma-Aldrich
199656
Sudan II
Sudan IV Certified Biological Stain Commission,Dye content ≥80 %
Sigma-Aldrich
198102
Sudan IV
description
Dye content 98 %
description
Technical grade
description
Dye content 90 %
description
Certified Biological Stain Commission,Dye content ≥80 %
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
chloroform: 4 mg/mL, clear to opaque, blue
solubility
chloroform: 1 mg/mL, clear, red
solubility
chloroform: 10 mg/mL
solubility
-
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
composition
Dye content, 98%
composition
Dye content, ≥85%
composition
Dye content, 90%
composition
Certified Biological Stain Commission,Dye content, ≥80%
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. shelf lif required for this grade
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration or retest date. Products that are robust in nature and extremely stable, in the original unopened container, are not assigned an expiration date or retest schedule. These products will have no dating reported on either the label or the Certificate of Analysis.
      Products that are not assigned an expiration or retest date are covered by a warranty period of 1 year from the date of product shipment.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review