Přeskočit na
211982
Solvent Green 3
Dye content 95 %
Synonyma:
D & C Green No. 6
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 360,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C28H22N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
418.49
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-909-5
Colour Index Number:
61565
MDL number:
4 360,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, 95%
color
violet
mp
220-221 °C (lit.)
solubility
pyridine: 1%
λmax
644-607 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1ccc(Nc2ccc(Nc3ccc(C)cc3)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c24)cc1
InChI
1S/C28H22N2O2/c1-17-7-11-19(12-8-17)29-23-15-16-24(30-20-13-9-18(2)10-14-20)26-25(23)27(31)21-5-3-4-6-22(21)28(26)32/h3-16,29-30H,1-2H3
InChI key
TVRGPOFMYCMNRB-UHFFFAOYSA-N
General description
Solvent Green 3, also known as Quinizarine Green SS (CI 61565) is an anthraquinone derivative. It is a green dye that imparts its color to materials. Solvent Green 3 is made by condensing either leucoquinizarin or a mixture of leucoquinizarin and quinizarin with two moles of p-toluidine in the presence of boric acid.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
H1529B4014B6756
color
violet
color
-
color
dark green
color
blue-green
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
solubility
pyridine: 1%
solubility
-
solubility
H2O: 1 mg/mL, blue
solubility
H2O: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
composition
Dye content, 95%
composition
-
composition
Dye content, ≥90%
composition
Dye content, ≥85%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Solvent Green 3
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)