Merck
21620
Disperse Blue 124
suitable for microscopy
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
MA.02
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
suitability
suitable for microscopy
Quality Segment
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
[s]1c(ncc1[N+](=O)[O-])N=Nc2c(cc(cc2)N(CCOC(=O)C)CC)C
InChI
1S/C16H19N5O4S/c1-4-20(7-8-25-12(3)22)13-5-6-14(11(2)9-13)18-19-16-17-10-15(26-16)21(23)24/h5-6,9-10H,4,7-8H2,1-3H3
InChI key
HMAJVAFLGGPIPN-UHFFFAOYSA-N
General description
Disperse Blue (DB) 124 is a strong clothing dye sensitizer. It is also an important textile dye allergen.
Application
DB 124 was used during testing the sensitizing potential of the dye using loose-fit coculture-based sensitization assay (LCSA).
Other Notes
Dye standard for the assay of allergy-releasing dyes in textiles
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
61951-51-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)