Přeskočit na
34660
Di-tert-butyl dicarbonate
≥98.0% (GC), for peptide synthesis
Synonyma:
Boc2O, Boc anhydride, Di-tert-butyl pyrocarbonate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 310,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 480,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
18 000,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
31 400,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
[(CH3)3COCO]2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
218.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
EC Number:
246-240-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1911173
1 310,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Di-tert-butyl dicarbonate, ≥98.0% (GC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid or liquid
refractive index
n20/D 1.409 (lit.)
bp
56-57 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
23 °C (lit.)
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
carbonate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
InChI key
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
General description
Di-tert-butyl dicarbonate (Boc2O) is a reagent mainly used for the introduction of the Boc protecting group to amine functionalities. It is also used as a dehydrating agent in some organic reactions, particularly with carboxylic acids, certain hydroxyl groups, or with primary nitroalkanes.
Automated Boc protection and deprotection can be done using Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002), Boc protection cartridges ((SYNPLE-B001), (SYNPLE-B002), and Boc deprotection cartridges (SYNPLE-B011)
Application
Reagent for the introduction of the Boc protecting group.
Di-tert-butyl dicarbonate (Boc2O) has been used in the synthesis of:
  • An azobenzene amino acid(aa).[1]
  • N-tert-butoxycarbonyl-3,4-methylenedioxymethamphetamine (t-BOC-MDMA) from MDMA.
It can also be used as a reagent:
  • To introduce acid-labile Boc-protecting group in amino acids, peptides, and proteins.        
  • To prepare styrene derivatives by Heck olefination of aromatic carboxylic acids in the presence of a Pd catalyst.        
  • To synthesize oxazolidin-2-ones and imidazolidin-2-ones by isocyanation of 1,2-aminoalcohols and 1,2-diamines using DMAP as a catalyst.       
  • In the preparation of N-tert-butoxycarbonyl-3,4-methylenedioxymethamphetamine (t-Boc-MDMA) from MDMA.
  • For the conversion of amines to corresponding isocyanates, carbamates, and urea derivatives.
  • In the N-BOC-ylation of amides.
  • In the N-BOC-ylation of sensitive compounds under non-aqueous conditions.
Disclaimer
Hydrolyzes to t-butanol and CO2; causes internal pressure in bottle if exposed to moisture.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
8.522618.18282436267
form
solid or liquid
form
crystalline solid
form
liquid
form
liquid
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
-
assay
-
functional group
carbonate
functional group
-
functional group
-
functional group
carbonate
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
23 °C (lit.)
mp
20-24 °C
mp
20-24 °C
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Di-tert-butyl dicarbonate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
98.6 °F - closed cup
flash_point_c
37 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
34660-100G-F04061826761199
34660-500G-F04061826761212
34660-25G-F04061826761205
34660-1KG-F04061837790171
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?