Merck
T0886
Triethylamine
≥99%
Synonyma:
TEA, N,N-Diethylethanamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(C2H5)3N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
101.19
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-469-4
Beilstein/REAXYS Number:
605283
MDL number:
Assay:
≥99%
Bp:
88.8 °C (lit.)
Vapor pressure:
51.75 mmHg ( 20 °C)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
51.75 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
autoignition temp.
593 °F
shelf life
3 yr
expl. lim.
8 %
impurities
≤0.5% water (Karl Fischer)
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Application
Triethylamine has been used:
  • as a hydrogen donor for the polymerization of various monomers
  • to catalyze silanization
  • in the synthesis of the Cy3-Alexa647 heterodimer
  • in the synthesis of methacrylated solubilized decellularized cartilage
Biochem/physiol Actions
Triethylamine is known to drive polymerization reaction. It acts as a source of carbon and nitrogen for bacterial cultures. Triethylamine is used in pesticides. Triethylamine can serve as an organic solvent.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethylamine
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
12.2 °F - closed cup
flash_point_c
-11 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)