Key Documents
33623
Supelco
Alkylphenol Target Analyte Mix solution for DIN EN ISO 18857-2
in acetone, analytical standard
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
agency
DIN
EN
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
in acetone
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
General description
Certan Vial
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Components
10 mL solution in Acetone contains:
4-tert-Octylphenol 1 μg/mL
4-tert- Octylphenol-mono-ethoxylate 1 μg/mL
4-tert-Octylphenol-di-ethoxylate 1 μg/mL
iso-Nonylphenol, technical grade 5 μg/mL
iso-Nonylphenol-mono-ethoxylate, technical grade 5 μg/mL
iso-Nonylphenol-di-ethoxylate, technical grade 5 μg/mL
Bisphenol A 1 μg/mL
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
1.4 °F - closed cup - Solvent
flash_point_c
-17.0 °C - closed cup - Solvent
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 2
1 of 2
Protokoly
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.