33629
Alkylphenol Kit for DIN EN ISO 18857-2
analytical standard
About This Item
Doporučené produkty
grade
analytical standard
Quality Level
agency
DIN
EN
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
Application
Components
33623: 10 mL solution in acetone contains:
4-tert-Octylphenol 1 μg/mL
4-tert-Octylphenol-mono-ethoxylate 1 μg/mL
4-tert-Octylphenol-di-ethoxylate 1 μg/mL
iso-Nonylphenol, technical grade 5 μg/mL
iso-Nonylphenol-mono-ethoxylate, technical grade 5 μg/mL
iso-Nonylphenol-di-ethoxylate, technical grade 5 μg/mL
Bisphenol A 1 μg/mL
33627: 10 mL solution in acetone contains:
4-tert-Octylphenol (ring 13C6) 1 μg/mL
4-tert-Octylphenol monoethoxylate (ring 13C6) 1 μg/mL
4-tert-Octylphenol diethoxylate (ring 13C6) 1 μg/mL
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)-phenol (ring 13C6) 1 μg/mL
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)-phenol monoethoxylate (ring 13C6) 1 μg/mL
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)-phenol diethoxylate (ring 13C6) 1 μg/mL
Bisphenol A (D16) 1 μg/mL
Additional:
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide 1 x 1 mL
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Protokoly
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.