Přeskočit na
198099
Methyl violet 2B
certified by the BSC
Synonyma:
Basic Violet 1
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 220,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 500,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8464808
Colour Index Number:
42535
2 220,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
crystalline powder
composition
Dye content, 75%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
mp
137 °C (dec.) (lit.)
λmax
584 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.C\N=C1/C=C\C(C=C1)=C(/c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C24H27N3.ClH/c1-25-21-12-6-18(7-13-21)24(19-8-14-22(15-9-19)26(2)3)20-10-16-23(17-11-20)27(4)5;/h6-17H,1-5H3;1H
InChI key
JFTBTTPUYRGXDG-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl Violet 2B is a mixture of polymethylated (4,5 and 6) pararosaniline chlorides
Application
Methyl violet 2B has been used to stain human lung fibroblast cells (A549) in in vitro antiviral assay.
Certified for use in Flemming triple stain with iodine for chromosomes; Newton′s crystal violet-iodine technique for chromatin and nucleoli; Lieb′s amyloid stain.
Biochem/physiol Actions
Methyl violet 2B is a cationic dye with a triphenylmethane structure. It acts as a selective dye and facilitates the differentiation of Klebsiella pneumoniae from Enterobacter aerogenes and other gram-negative organisms. Methyl violet 2B is harmful if inhaled, swallowed or absorbed through skin, contact may cause damage to skin and eyes. Hence, the dye removal is of great importance.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
69710216313C0775
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
crystalline powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
composition
Dye content, 75%
composition
-
composition
Dye content, ≥65%
composition
Dye content, ≥90%
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Annabelle Herrington-Symes et al.
Journal of drug targeting, 25(9-10), 881-890 (2017-08-19)
Increasingly complex proteins can be made by a recombinant chemical approach where proteins that can be made easily can be combined by site-specific chemical conjugation to form multifunctional or more active protein therapeutics. Protein dimers may display increased avidity for
Methyl Violet: a Selective Agent for Differentiation of
Klebsiella pneumoniae from Enterobacter aerogenes and Other
Gram-Negative Organisms
CAMPBELL L M and ROTH I L
Applied Microbiology, 30, 258-261 (1975)
Expression of soluble and active interferon
consensus in SUMO fusion expression system
in E.coli
Peciak K
Protein Expression and Purification, 99 (2014), 18- 26 (2014)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
198099-25G04061838762719
198099-100G04061838762702