Key Documents
09823
Sigma-Aldrich
Formvar solution
~1% in 1,2-dichloroethane, for microscopy
About This Item
Číslo CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116121
NACRES:
MA.02
grade
for microscopy
Quality Level
form
liquid
concentration
~1% in 1,2-dichloroethane
refractive index
n20/D 1.446
density
1.220-1.256 g/mL at 20 °C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
60.8 °F - closed cup
flash_point_c
16 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Alicia Villacampa et al.
International journal of molecular sciences, 22(2) (2021-01-23)
The response of plants to the spaceflight environment and microgravity is still not well understood, although research has increased in this area. Even less is known about plants' response to partial or reduced gravity levels. In the absence of the