Přeskočit na
H9627
Hematoxylin
Synonyma:
Natural Black 1
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 830,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
19 300,00 Kč
5 x 100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
56 400,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H14O6 · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
302.28 (anhydrous basis)
EC Number:
208-237-3
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
75290
Beilstein/REAXYS Number:
91400
6 830,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Segment
technique(s)
titration: suitable
mp
200 °C (dec.) (lit.)
solubility
95% ethanol: 1 mg/mL
SMILES string
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
InChI key
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
Gene Information
Application
Hematoxylin has been used for staining gastric cancer tissues, myocardial tissue, heart sections and ovarian nuclei.[1]
Biochem/physiol Actions
Hematoxylin is an organic stain which chelates with metal ions and binds to DNA and RNA. It is used for staining nucleus of the cells. Hematoxylin along with eosin stain is used in the diagnosis of invasion stage in tumors.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
H3136N3393N9002
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
protein staining: suitable
technique(s)
-
Gene Information
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
Gene Information
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
Gene Information
-
Gene Information
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
200 °C (dec.) (lit.)
mp
200 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
solubility
95% ethanol: 1 mg/mL
solubility
ethanol: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
water: 1 mg/mL
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hematoxylin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?