Doporučené produkty
form
powder
refractive index
n20/D 1.502
transition temp
Tg 108 °C
density
1.23 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-6-5-7-4-2/h3-4H,1-2,5H2
InChI key
DFFZYNIDEOOVAU-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c