Merck
08393
Oleamide
analytical standard
Synonyma:
cis-9,10-Octadecenoamide, cis-9-Octadecenamide, Oleic acid amide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H35NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
281.48
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
206-103-9
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (TLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C18H35NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H2,19,20)/b10-9-
InChI key
FATBGEAMYMYZAF-KTKRTIGZSA-N
General description
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Biochem/physiol Actions
Sleep-inducing brain lipid, which allosterically modulates GABAA receptors and potentiates 5-HT7 serotonin receptor responses. Selective endogenous agonist of rat and human CB1 cannabinoid receptor.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oleamide
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
404.6 °F - closed cup
flash_point_c
207 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)