Merck
90082
Erucamide
analytical standard
Synonyma:
cis-13-Docosenoamide, Erucamide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)11CONH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
337.58
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Number:
204-009-2
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥85.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
75-85 °C, 79-81 °C (lit.)
format
neat
functional group
amide
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C22H43NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h9-10H,2-8,11-21H2,1H3,(H2,23,24)/b10-9-
InChI key
UAUDZVJPLUQNMU-KTKRTIGZSA-N
General description
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Erucamide is a migratory additive that is commonly placed in polyolefin films to reduce their coefficient of friction (COF), a good attribute for high speed packaging operations.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)