Merck
8.08158
N-Allylthiourea
for synthesis
Synonyma:
N-Allylthiourea, Thiosinamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H8N2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
116.18
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
203-683-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
potency
200 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
70-73 °C
solubility
66 g/L
bulk density
550 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S=C(NCC=C)N
InChI
1S/C4H8N2S/c1-2-3-6-4(5)7/h2H,1,3H2,(H3,5,6,7)
InChI key
HTKFORQRBXIQHD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Zn dendrite suppression and solid electrolyte interface control using N-allylthiourea as an electrolyte additive for aqueous Zn-ion batteries: The study highlights the effectiveness of N-allylthiourea as an additive for electrolytes in zinc-ion batteries to improve performance and safety (Source).
  • Design, synthesis, and spectral characterization of series of thiocarbamides with coumarin backbone: This research synthesizes a series of thiocarbamides including N-allylthiourea, exploring their spectral properties and potential pharmaceutical applications (Source).
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Allylthiourea
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Skladovací třída
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
808158005004022536397764
808158025004022536397771
808158002504027269276218