Hlavní dokumenty
00505
Sigma-Aldrich
Methyl acetoacetate sodium salt
≥97.0% (T)
Synonyma:
Sodium methyl acetoacetate
About This Item
Lineární vzorec:
CH3COCHNaCOOCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
138.10
Beilstein/REAXYS Number:
4127717
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥97.0% (T)
form
powder
impurities
~0.5% water
functional group
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].COC(=O)\C=C(\C)[O-]
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-4(6)3-5(7)8-2;/h3,6H,1-2H3;/q;+1/p-1/b4-3-;
InChI key
PZPFXRQPPDCUQY-LNKPDPKZSA-M
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)