Key Documents
00147
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tyr(PO3H2)-OH
≥95.0% (HPLC)
Synonyma:
Nα-Fmoc-O-phospho-L-tyrosine
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H22NO8P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
483.41
Beilstein/REAXYS Number:
6674324
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
color
white to off-white
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(OP(O)(O)=O)cc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H22NO8P/c26-23(27)22(13-15-9-11-16(12-10-15)33-34(29,30)31)25-24(28)32-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,25,28)(H,26,27)(H2,29,30,31)/t22-/m0/s1
InChI key
AMXUJIHSMANWDW-QFIPXVFZSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)