Přejít k obsahu
531480
Fmoc-Ala-OH
95%, for peptide synthesis
Synonyma:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-alanine, Fmoc-L-alanine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H17NO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
311.33
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
252-660-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2225975
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Fmoc-Ala-OH, 95%
Quality Segment
assay
95%
optical activity
[α]20/D −18°, c = 1 in DMF
reaction suitability
reaction type: C-H Activation, reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis, reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp
147-153 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc, amine, carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1
InChI key
QWXZOFZKSQXPDC-NSHDSACASA-N
General description
Fmoc-Ala-OH also known as Fmoc-L-alanine, is a versatile reagent used in Fmoc solid-phase peptide synthesis.
Application
Fmoc-Ala-OH is commonly used :
  • as a building block in the preparation of triazolopeptides , and azapeptides
  • in the synthesis of bis-cationic porphyrin peptides using the standard Fmoc solid-phase synthesis
  • to transform Mannich-adducts into α-halogenated amides without undergoing aziridination
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Ala-OH
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)