Key Documents
PX0424
Supelco
Petroleum Ether Non UV
OmniSolv®
Synonyma:
Petroleum ether, Ligroine,Petroleum Spirit, Benzine
About This Item
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
41116105
Quality Level
product line
OmniSolv®
form
liquid
impurities
≤0.01% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable acid
≤2 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
evapn. residue
≤1 ppm
color
APHA: ≤10
bp
30-50 °C/1013 hPa
transition temp
flash point <-30 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Související kategorie
Application
Not Optically Transparent in UV
OmniSolv®
Preparation Note
Product filtered through a 0.2 μm filter
Analysis Note
Boiling range30-60°CCapillary ECD responsive substances (as PCNB)2ng/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.2µeq/g maxWater (H2O)0.01% max
Legal Information
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
<-22.0 °F
flash_point_c
< -30 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)