Key Documents
PX0425
Supelco
Petroleum Ether, BP
Meets ACS Specifications GR ACS
Synonyma:
Petroleum ether, Ligroine,Petroleum Spirit, Benzine
About This Item
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352401
Quality Level
form
liquid
impurities
≤0.01% Water (H2O)
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
bp
30-50 °C/1013 hPa
transition temp
flash point <-30 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Application
Meets ACS Specifications GR ACS
PX0425P-4 is packaged in poly coated bottles
Analysis Note
AcidityTo pass testBoiling range35-60°CColor (APHA)10 maxEvaporation residue0.001% maxFormClear liquidWater (H2O)0.01% max
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
<-22.0 °F
flash_point_c
< -30 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)