1.09684
Formamide
for analysis EMSURE®
Synonyma:
Formic acid amide, Methane amide, Amide C1, Formic amide
About This Item
Doporučené produkty
vapor density
1.55 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.2% (N)
form
liquid
autoignition temp.
932 °F
potency
5325 mg/kg LD50, oral (Rat)
17000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.7-19.0 % (v/v)
technique(s)
hybridization: suitable
impurities
≤0.005% Sulfated ash (600 °C)
≤0.02% Formic acid
≤0.1% Ammonium Formate
≤0.1% Water (Karl Fischer)
≤1 ppm Cd (Cadmium)
≤1 ppm Chloride (Cl)
≤1 ppm Cu (Copper)
color
clear
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
pH
8-10 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
transition temp
flash point 175 °C
density
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
Zn: ≤1 ppm
storage temp.
15-25°C
SMILES string
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChI key
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Identity (IR): passes test
Appearance: Clear, colorless liquid.
Colour (APHA): ≤ 10 APHA
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.132 - 1.135
Solidification point: 2.0 - 3.0 °C
Boiling point (2 kPa): about 103
Chloride (Cl): ≤ 1 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 1 ppm
Cu (Copper): ≤ 1 ppm
Fe (Iron): ≤ 1 ppm
Pb (Lead): ≤ 1 ppm
Zn (Zinc): ≤ 1 ppm
Formic acid: ≤ 0.02 %
Ammonium Formate: ≤ 0.1 %
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.005 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.1 %
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Blood
Storage Class
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
305.6 °F
flash_point_c
152 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Zákazníci si také prohlíželi
Protokoly
Working techniques for different foodstuffs and complex matrices, emphasizing the use of solubilisers for slow-dissolving substances.
Summary application report for analysis of moisture in Sugar
Summary application report for analysis of moisture in Confectionery
Summary application report for analysis of moisture in silica gel
Související obsah
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.