Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 850,00 Kč |
O této položce
3 850,00 Kč
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
1.55 (vs air)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C), 30 mmHg ( 129 °C)
product line
BioReagent
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
932 °F
technique(s)
electrophoresis: suitable, immunohistochemistry: suitable
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
pH
4-10 (20 °C, 200 g/L)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
density
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for nucleic acid hybridization
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChI key
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- nucleic acid hybridization
- cryoprotectant and gel-stabilizer
- destabilize nucleic acid duplexes
- elimination of secondary structure of nucleic acids
- preparation of hybridization buffers for RNA and DNA application
Other applications include:
Features and Benefits
- Deionized for molecular biology applications
- Packaged under argon gas in amber bottles to protect from oxidation
- Used for DNA renaturation or DNA-RNA hybridization
- Reduces thermal stability of double stranded nucleic acids
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade - | grade - |
| technique(s) electrophoresis: suitable, immunohistochemistry: suitable | technique(s) FISH: suitable, hybridization: suitable, protein extraction: suitable | technique(s) hybridization: suitable | technique(s) hybridization: suitable |
| assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.5% (T) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% (GC) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form viscous liquid (slightly) |
| vapor density 1.55 (vs air) | vapor density 1.55 (vs air) | vapor density 1.55 (vs air) | vapor density 1.55 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formamide
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Blood
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
305.6 °F
flash_point_c
152 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75-12-7
75-12-7
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?