Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 140,00 Kč | |
| 10 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 7 770,00 Kč |
O této položce
1 140,00 Kč
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.6 (vs air)
vapor pressure
2311 hPa ( 60 °C)
assay
≥99.9% (GC)
autoignition temp.
320 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
contains
~0.0005% 2,6-di-tert.-butyl-4-methylphenol as stabilizer
expl. lim.
36.5 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.1% water
water
refractive index
n20/D 1.3530 (lit.), n20/D 1.353
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
density
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) environmental | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade analytical standard | grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade ACS reagent |
| assay ≥99.9% (GC) | assay ≥99.7% (GC) | assay ≥98.0% | assay ≥99.5% (GC) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethyl ether
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-40.0 °F - closed cup
flash_point_c
-40 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
target_organs
Central nervous system
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 91238-1ML-F | 04061833262542 |
| 91238-10ML-F | 04061837850486 |