Přeskočit na
B57702
Bromobenzene
ReagentPlus®, 99%
Synonyma:
1-Bromobenzene, Bromobenzol, Monobromobenzene, Phenyl bromide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
726,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 960,00 Kč
2 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 240,00 Kč
18 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
34 900,00 Kč
26 175,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H5Br
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
157.01
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-623-8
Beilstein/REAXYS Number:
1236661
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
726,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
5.41 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
10 mmHg ( 40 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
1051 °F
expl. lim.
36.5 %
refractive index
n20/D 1.559 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
density
1.474 g/mL at 25 °C, 1.491 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Brc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
QARVLSVVCXYDNA-UHFFFAOYSA-N
General description
Bromobenzene is an aryl chloride. It participates in the optimized palladium/metal oxide systems catalyzed Heck reactions of the non-activated and deactivated aryl chlorides.[1] Heck reaction of bromobenzene with styrene using palladacycle as catalyst has been reported. It induces hepatic necrosis, via the formation of a reactive metabolite.[2]
Application
Bromobenzene can be used as a reactant for the cross-coupling reactions such as Suzuki coupling reaction to synthesize a variety of unsymmetrical biaryls and Mizoroki−Heck reaction to synthesize various substituted alkenes. It is also an effective quencher for the fluorescence quenching of anthracene.
Bromobenzene was used in the synthesis of four-armed star chain transfer agent, required for the preparation of amphiphilic star graft copolymers. It was employed as organic extraction phase in the Ion pair-based dispersive liquid-liquid microextraction of ultratrace levels of gold in water samples, soils and river sediments.[3]
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
163508.01786167215
assay
99%
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
−31 °C (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
mp
-31 °C
mp
−40 °C (lit.)
density
1.474 g/mL at 25 °C, 1.491 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.491 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
density
1.41 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.559 (lit.)
refractive index
n20/D 1.559
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.552 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
bp
156 °C (lit.)
bp
156 °C/1013 hPa
bp
183.7 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromobenzene
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
123.8 °F - closed cup
flash_point_c
51.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Heterogeneous palladium catalyst constructed with cross-linked hyperbranched poly (phenylacetylene) as polymer support: A reusable highly active ppm-level catalyst for multiple cross-coupling reactions
Dong Z and Ye Z
Applied Catalysis A: General, 489(26), 61-71 (2015)
Fluorescence quenching and external spin-orbit coupling effects
Kearvell A and Wilkinson F
Molecular Catalysis, 4(1-4), 69-81 (1968)
Mechanism of fluorescence quenching in solution. Part 1.?Quenching by bromobenzene
Medinger T and Wilkinson F
Transactions of the Faraday Society, 61(1-4), 620-630 (1965)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
B57702-500ML04061833434161
B57702-2L04061833434154
B57702-100ML04061833434147
B57702-18L04061837083945
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?