Merck
T83607
Bromotriphenylmethane
98%
Synonyma:
Triphenylbromomethane, Trityl bromide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(C6H5)3CBr
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
323.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-884-4
Beilstein/REAXYS Number:
1878494
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
bp
230 °C/15 mmHg (lit.)
mp
152-154 °C (lit.)
functional group
bromo, phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15Br/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI key
NZHXEWZGTQSYJM-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for the preparation of trityl esters.
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)