Key Documents
8.21898
Sigma-Aldrich
Tetraoctyltin
for synthesis
Synonyma:
Tetraoctyltin, Tetraoctylstannane, Tin tetraoctyl
About This Item
Lineární vzorec:
[CH3(CH2)7]4Sn
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
571.59
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
222-733-7
NACRES:
NA.22
Quality Level
form
liquid
potency
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
268 °C/13 hPa
transition temp
flash point 180 °C
density
0.98 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/4C8H17.Sn/c4*1-3-5-7-8-6-4-2;/h4*1,3-8H2,2H3;
InChI key
JTGNPNLBCGBCMP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (on Sn): ≥ 20.0 %
Assay (on Cl): ≤ 2.5 %
Identity (IR): passes test
Other Sn compounds: about 15%
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
356.0 °F
flash_point_c
180 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)