Hlavní dokumenty
8.08706
Sigma-Aldrich
Tetramethyltin
for synthesis
Synonyma:
Tetramethyltin, Tetramethylstannane, Tin tetramethyl
About This Item
Lineární vzorec:
Sn(CH3)4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
178.85
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
209-833-6
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
bp
74-75 °C/1013 hPa
mp
-54 °C
transition temp
flash point -12 °C
density
1.29 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Sn](C)(C)(C)C
InChI
1S/4CH3.Sn/h4*1H3;
InChI key
VXKWYPOMXBVZSJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.285 - 1.300
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
10.4 °F - closed cup
flash_point_c
-12 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)