Hlavní dokumenty
1.88011
Supelco
Titrant 2
1 ml ≙ ca. 2 mg H₂O, titrant for Karl Fischer titration with two component reagents, Aquastar®
Synonyma:
Titration Solution 2
About This Item
UNSPSC Code:
41115601
NACRES:
NA.21
Název produktu
Titrant 2, titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml ≙ ca. 2 mg H₂O Aquastar®
Quality Level
product line
Aquastar®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: volumetric
concentration
2 mg/mL
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
transition temp
flash point <21 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
format
two component solution
storage temp.
15-25°C
Packaging
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Analysis Note
Efficiency: ≥ 2
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1
target_organs
Thyroid
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
69.8 °F
flash_point_c
< 21 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Protokoly
Working techniques for different foodstuffs and complex matrices, emphasizing the use of solubilisers for slow-dissolving substances.
Summary application report for analysis of moisture in Sugar
Summary application report for analysis of moisture in Sodium methylate
Summary application report for analysis of moisture in Lyophilisates.
Zobrazit všechny