Merck
1.88001
Aquastar® CombiTitrant 1
one component titrant for volumetric Karl Fischer titration, 1 ml ≙ ca. 1 mg H₂O, Aquastar®
Synonyma:
Karl Fischer
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.21
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
CombiTitrant 1,
product line
Aquastar®
Quality Level
form
liquid
shelf life
36 mo. (from manufacture date)
reaction suitability
reaction type: volumetric
concentration
1 mg/mL
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable, titration: suitable
color
red-brown
format
single component solution
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
Application
1880011045 is packaged in GL45 glass bottle.
AQUASTAR®
Packaging
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Analysis Note
Expiration dateExp 36 months from mfg dateColorRed-brownDensity at 20°C1.065-1.085g/cm3Efficiency factor (mg water per mL)1.0 minFormLiquid
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Thyroid
Skladovací třída
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
693-98-1
CAS No.
288-32-4 + 693-98-1
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Metody zahrnující interní extrakci, externí extrakci a Karl Fischerovu pec zajišťují přesné stanovení obsahu vody titrací.
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
188001100304054839705977
188001100004022536761725
188001104304054839742507
188001104504061839400146