Hlavní dokumenty
1.88002
Supelco
CombiTitrant 2
1 ml ≙ ca. 2 mg H₂O, one-component reagent for Karl Fischer titration, Aquastar™
Synonyma:
CombiTitrant 2
About This Item
UNSPSC Code:
12352401
NACRES:
NA.21
Název produktu
CombiTitrant 2,
product line
Aquastar®
Quality Level
form
liquid
shelf life
36 mo. (from manufacture date)
reaction suitability
reaction type: volumetric
concentration
2 mg/mL
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
color
red-brown
format
single component solution
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
Application
1.88002.1038 is packaged in 38/430 poly coated glass bottle
1.88002.1045 is packaged in GL45 poly coated glass bottle
1.88002.2538 is packaged in 38/430 poly coated glass bottle
1.88002.2545 is packaged in GL45 poly coated glass bottle
AQUASTAR®
Packaging
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Analysis Note
Expiration dateExp 36 months from mfg dateColorRed-brownDensity at 20°C1.090-1.110g/cm3FormLiquidTiter (mg water per mL)2.0 min
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Thyroid
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Zákazníci si také prohlíželi
Protokoly
Summary application report for analysis of moisture in Formic acid
Summary application report for analysis of moisture in 1-Methyl-2-pyrrolidone.
Working techniques for different foodstuffs and complex matrices, emphasizing the use of solubilisers for slow-dissolving substances.
Summary application report for analysis of moisture in Biodiesel
Zobrazit všechny