Hlavní dokumenty
1.88007
Supelco
CombiSolvent Keto
suitable for Karl Fischer Titration, Aquastar®
Synonyma:
Ketone Solvent Blend
About This Item
UNSPSC Code:
41115601
NACRES:
NA.21
Název produktu
CombiSolvent Keto, suitable for Karl-Fischer titration
product line
Aquastar®
Quality Level
form
liquid
reaction suitability
reaction type: volumetric
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
transition temp
flash point 31 °C
density
0.924 g/cm3 at 20 °C
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Solvent for volumetric Karl Fischer Titration with one component reagents for aldehydes and ketones Aquastar®
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
signalword
Danger
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
87.8 °F
flash_point_c
31 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
Protokoly
Summary application report for analysis of moisture in Methyl ethyl ketone, 2-Butanone.
Summary application report for analysis of moisture in Acetone
Summary application report for analysis of moisture in 1-Methyl-2-pyrrolidone.
Summary application report for analysis of moisture in Formic acid